156574
1,3-Dibromobutane
97%
Synonyme(s) :
1,3-Butylenebromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5080 (lit.)
Point d'ébullition
175 °C (lit.)
Densité
1.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Br)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter