Principaux documents
15125
Sigma-Aldrich
Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate
≥97.0% (dried material, T)
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl phosphate monobasic
About This Item
Formule linéaire :
(O2NC6H4O)2P(O)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
2064857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (dried material, T)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
nitro
phosphate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N2O8P.H2O/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18;/h1-8H,(H,19,20);1H2
Clé InChI
AJCYEUQRBLMJDI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The hydrolysis of Bis(4-nitrophenyl) phosphate hydrate was studied.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hydrolysis of bis (4-nitrophenyl) phosphate catalyzed by metallomicelle made up of the crowned Schiff base complex as synthetic hydrolase.
Jia-qing X, et al.
Journal of Dispersion Science and Technology, 26(6), 693-699 (2005)