Principaux documents
150193
Sigma-Aldrich
Triphenylvinylphosphonium bromide
97%
Synonyme(s) :
Ethenyltriphenylphosphonium bromide, NSC 84065, Schweizer’s Reagent, Vinyltriphenylphosphonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHP(Br)(C6H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.23
Beilstein:
4168860
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
176-178 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Br-].C=C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h2-17H,1H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
VRAYVWUMBAJVGH-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in:
  • Asymmetric conjugate addition and intramolecular cyclization
  • Condensation with benzoxazinediones
  • Intramolecular dehydrobromination
  • Schweizer reaction
  • Cycloaddition with nitro ketone Baylis-Hillman adducts
Reagent for the synthesis of heterocycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable