Key Documents
146706
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzil
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, 1,2-Bis(4-methylphenyl)ethane-1,2-dione, p ,p ′-Dimethylbenzil, Bis(4-methylphenyl)ethanedione
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4COCOC6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
102-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C16H14O2/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J R de la Fuente et al.
Journal of bioluminescence and chemiluminescence, 7(1), 27-35 (1992-01-01)
The pyrolyisis of di-tert-butyl peroxyoxalate in the presence of para-substituted benzaldehydes produces almost quantitatively the corresponding p,p'-disubstituted benzils. The formation of these products is accompanied by chemiluminescence arising from excited triplets. From the quantum yield of excited triplet generation and