13900
O-Benzyl-L-serine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (NT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +21±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
~227 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clé InChI
IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable