Principaux documents
110043
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
≥99%
Synonyme(s) :
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.09
Beilstein:
385737
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
629 °F
Limite d'explosivité
10.3 %
Disponibilité
available only in EU
Indice de réfraction
n20/D 1.390 (lit.)
pb
138-140 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Solubilité
water: slightly soluble
Densité
1.08 g/mL (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 51-51 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 7-7 (1994)
David G Simmons et al.
BMC genomics, 9, 352-352 (2008-07-30)
The Prolactin (PRL) hormone gene family shows considerable variation among placental mammals. Whereas there is a single PRL gene in humans that is expressed by the pituitary, there are an additional 22 genes in mice including the placental lactogens (PL)
Maciej Podgórski
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 27(8), 748-754 (2011-04-26)
In this study acetyloxypropylene dimethacrylate was synthesized and proposed as an alternative monomer for triethyleneglycol dimethacrylate (TEGDMA) in dental mixtures. The monomer was prepared by the reaction of glycerol dimethacrylate with acetic anhydride. The exchange reaction was carried out in