Titulação e titulação de Karl Fischer
O que é titulação?
A titulação é uma técnica analítica quantitativa, na qual uma solução de concentração conhecida, o titulante, é usada para determinar a concentração exata de um composto desconhecido ou a pureza de uma substância. Durante uma titulação, o titulante é adicionado gota a gota à amostra dissolvida, manualmente, com uma bureta de vidro, ou com um titulador. A titulação é concluída quando se adiciona uma quantidade suficiente do titulante para reagir com todo o analito na amostra. Um excesso de íons do titulante é identificado por meio de uma alteração de cor do indicador ou alteração no potencial elétrico. Esse ponto para a conclusão da reação química é chamado de "ponto de equivalência" ou "ponto final". Por fim, a quantidade exata do analito pode ser calculada a partir do volume de titulador consumido.
Titulação de Karl Fischer (KF)
A titulação de Karl Fischer é um método bem difundido, usado em controle de qualidade e durante processos, produção, pesquisa e desenvolvimento para determinar a quantidade de água em amostras sólidas, líquidas ou gasosas. A água pode afetar adversamente a qualidade, a estabilidade e outras propriedades físico-químicas de matérias-primas, intermediários e produtos finais. Este método rápido e preciso é capaz de quantificar o teor de água em diversas substâncias, em concentrações de 10 ppm a 100%. A determinação precisa do teor de água é exigida por farmacopeias, regulamentos alimentares, diretrizes da ISO e métodos da Sociedade americana para testes e materiais (American Society for Testing and Materials, ASTM) para garantir a qualidade e a estabilidade de matérias-primas e produtos finais.
Métodos de titulação de Karl Fischer
Ambos os métodos volumétrico e coulométrico de titulação de Karl Fischer usam uma detecção de ponto final bipotenciométrica para quantificar o iodo consumido pela água na amostra. Um excesso de iodo na cubeta de titulação leva a uma possível mudança, indicando o fim da titulação. Neste ponto, a adição ou produção de iodo é interrompida. O método coulométrico é preferido para baixos teores de água e amostras líquidas. O método volumétrico é usado para amostras sólidas e líquidas e pode ser usado também para teores de água maiores.
Recursos relacionados
Artigo: Solutions Analyzed by an ISO/IEC 17025 Accredited Laboratory
Artigos técnicos relacionados
- Titration is a quantitative chemical analysis method to determine the unknown concentration of any substance, such as a raw material, substance or finished good.
- SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
- 3S is an intelligent packaging solution protected with an originality seal. The cap provides information via Radio-frequency identification or RFID, enabling automated data transfer between the reagent and titration instrument. Intelligent communication for improved performance.
- Summary application report for analysis of moisture in Sunflower oil.
- For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
Protocolos relacionados
- Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
- Summary application report for analysis of moisture in Acetone
- Summary application report for analysis of moisture in Methanol
- Summary application report for analysis of moisture in Tablets
- Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine