Voltar
Zearalenone solution
Sinônimo(s):
ZON
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
18
H
22
O
5
Número CAS:
17924-92-4
Peso molecular:
318.36
Número CE:
200-835-2
Products
Categoria de produto
mycotoxins (2)
Marca
Supelco (2)
Peso da fórmula
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CRM46916
Zearalenone solution,
certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
Expandir
Ver preços
34126
Zearalenone solution,
100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard