Voltar
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
Products
Fabricante
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium,
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm
3