Voltar
Welch
®
DuoSeal
®
vacuum pump
Products
Categoria de produto
pumps (1)
Fabricante
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z690295
Welch
®
DuoSeal
®
vacuum pump,
model 1400, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug, pumping speed 25 L/min