Voltar
Extensão do sensor de água
Sinônimo(s):
Sensor de água
Products
Categoria de produto
sensors (1)
Marca
Milli-Q (1)
Comprimento (m)
Compatibilidade
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
TANKLK002
Extensão do sensor de água,
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).