Voltar
Filtro de polimento VOC-Pak
®
Products
Categoria de produto
filters (2)
Marca
Milli-Q (2)
Comprimento (cm)
Compatibilidade
Nível de qualidade
Material da estrutura
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
V0CPAK0A1
Filtro de polimento VOC-Pak
®
,
Production of volatile organic compound-free water at the point of dispense of the Milli-Q
®
IQ/EQ 7 series water purification systems.
Expandir
Ver preços
V0CPAK001
Filtro de polimento VOC-Pak
®
,