Voltar
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
Products
Categoria de produto
vials (2)
Marca
Supelco (1)
DI (mm)
DE (mm)
Volume (mL)
Tipo de fechamento
Cor
Material do frasco do tubo
Cor do frasco do tubo
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
854172
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread,
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Expandir
Ver preços
SU860083
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread,
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea