Merck
Verapamil Related Compound A Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Verapamil Related Compound A
Verapamil Related Compound A Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H26N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
326.86
Products
Marca
Peso da fórmula
Agência
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
Família do IFA