Voltar
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle
Products
Categoria de produto
syringes (2)
Fabricante
Comprimento (pol)
Volume (µl)
Forma da agulha
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
22263
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Expandir
Ver preços
22264
Valco
®
Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.