Merck
TSKgel® Alpha-2500 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
TSKgel® Alpha-2500 (7 µm) HPLC Columns
TSKgel® Alpha-2500 HPLC Column phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Alpha Columns
Products
Categoria de produto
Fabricante
Agência
USP Suitability
Técnica de separação
DI (mm)
Comprimento (cm)
Tamanho da partícula (µm)
Tamanho dos poros (Å)