Merck
Tris(hidroximetil)-aminometano Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Tris(hidroximetil)-aminometano
Tris(hidroximetil)-aminometano Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Trometamol
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Products
Categoria de produto
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Valor do pH
Valor de pK