Voltar
TERGITOL
™
TMN 6
Sinônimo(s):
Trimethylnonylpolyethylene glycol, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
Número CAS:
60828-78-6
Products
Categoria de produto
detergents (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
86453
TERGITOL
™
TMN 6,
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C