Voltar
TCL Volatiles Mix
Sinônimo(s):
EPA TCL Volatiles Mix 1
Products
Marca
Supelco (1)
Formato
Nível de qualidade
Tamanho do pacote
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CRM48949
TCL Volatiles Mix,
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol: water (9:1)