Voltar
Supel
™
Flash Cartridge
Products
Categoria de produto
resins (2)
Marca
Supelco (2)
Composição química
DI (mm)
Nível de qualidade
Tamanho da partícula (µm)
Tamanho dos poros (Å)
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
FCISI120
Supel
™
Flash Cartridge,
40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 120 g, for use with Isco and Analogix flash systems
Expandir
Ver preços
FCISI330
Supel
™
Flash Cartridge,
40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 330 g, for use with Isco and Analogix flash systems