Voltar
SunTronic
®
silver nanoparticle ink for inkjet printing
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ag
Peso molecular:
107.87
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Peso da fórmula
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
901971
SunTronic
®
silver nanoparticle ink for inkjet printing,
sintering temperature: 150-250 °C