Voltar
SP Sepharose
™
Sinônimo(s):
Sulfopropyl-Sepharose
™
Products
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Nível de qualidade
Tamanho da partícula (µm)
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
S1799
SP Sepharose
™
,
Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da