Voltar
SGE MicroVolume syringes with standard plunger, fixed needle
Products
Categoria de produto
syringes (2)
Fabricante
Comprimento (mm)
Volume (µl)
Forma da agulha
Tamanho do pacote
Medidor
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
26248
SGE MicroVolume syringes with standard plunger, fixed needle,
25F, volume 25 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm
Expandir
Ver preços
26252
SGE MicroVolume syringes with standard plunger, fixed needle,
500F, volume 500 μL, needle size 25 ga, needle L 50 mm