Voltar
Sephacryl
®
Sinônimo(s):
Poly([allyl dextran]-
co
-N,N′-methylenebisacrylamide)
Número CAS:
65546-95-4
Products
Marca
Sigma-Aldrich (2)
Tamanho da partícula (µm)
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
S200HR
Sephacryl
®
,
200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans)
Expandir
Ver preços
S100HR
Sephacryl
®
,
100-HR, MW range 1000-100,000 Da (globular proteins)