Voltar
Semivolatile Base/Neutrals Surrogate Spike Mix
Products
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
47262
Semivolatile Base/Neutrals Surrogate Spike Mix,
certified reference material, 5000 μg/mL each component in methylene chloride