Voltar
RapidMicroBio Perforated Lid
Products
Categoria de produto
accessories (4)
Marca
Millipore (4)
Agência
Diâmetro (mm)
Compatibilidade
Aplicação
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
1.17316
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
Expandir
Ver preços
1.17315
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF
®
Expandir
Ver preços
1.17318
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.7 mm, no. of holes, 400 autoclavable, aluminum lid, for use with MAS-100 NT
®
, for use with MAS-100 VF
®
Expandir
Ver preços
1.17314
RapidMicroBio Perforated Lid,
hole D 0.6 mm, stainless steel lid, for use with MAS-100
®
Iso Air Samplers