Voltar
radiello
™
Diffusive Bodies
Products
Fabricante
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
Tamanho dos poros (µm)
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
RAD120
radiello
™
Diffusive Bodies,
white, configured for general use, pk of 20
Expandir
Ver preços
RAD1201
radiello
™
Diffusive Bodies,
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Expandir
Ver preços
RAD1202
radiello
™
Diffusive Bodies,
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Expandir
Ver preços
RAD1203
radiello
™
Diffusive Bodies,
permeative, configured for anaesthetic gases and vapors, pk of 20