Voltar
Água
Sinônimo(s):
Water
Fórmula linear:
H
2
O
Número CAS:
7732-18-5
Peso molecular:
18.02
Número CE:
231-791-2
Products
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Fabricante
Agência
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de material de referência
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
DENWAT
Água,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
Expandir
Ver preços
DENWAT3
Água,
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C