Voltar
Pseudomonas aeruginosa
NCTC 10662 Lenticule
®
discs
Products
Marca
Millipore (2)
Fabricante
Agência
Nível de qualidade
Aplicação
Adequação do microrganismo
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CRM10662L
Pseudomonas aeruginosa
NCTC 10662 Lenticule
®
discs,
30-120 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Expandir
Ver preços
CRM10662M
Pseudomonas aeruginosa
NCTC 10662 Lenticule
®
discs,
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland