Merck
Propantheline Bromide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Propantheline bromide
Propantheline Bromide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate, Propantheline bromide
Fórmula linear:
C23H30NO3Br
Número CAS:
Peso molecular:
448.39
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Nome do gene
Pureza
Agência
Formato
Área de pesquisa
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
Família do IFA