Merck
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin ≥97%
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin
Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin ≥97%
Sinônimo(s):
Platinum octaethylporphyrin, Platinum(II) 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl-21H,23H-porphyrin, PtOEP
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H44N4Pt
Número CAS:
Peso molecular:
727.84
Products
Marca
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade