Voltar
Oxalic acid concentrate
Sinônimo(s):
Oxalic acid solution
Fórmula linear:
HOOCCOOH
Número CAS:
144-62-7
Peso molecular:
90.03
Products
Marca
Supelco (1)
Peso da fórmula
Nível de qualidade
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
68487
Oxalic acid concentrate,
0.1 M (COOH)
2
(0.2N), eluent concentrate for IC