Voltar
Ochratoxin A solution
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
20
H
18
ClNO
6
Número CAS:
303-47-9
Peso molecular:
403.81
Número CE:
200-835-2
Products
Categoria de produto
mycotoxins (1)
Marca
Supelco (1)
Peso da fórmula
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
34037
Ochratoxin A solution,
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard