Voltar
Nunc
®
Universal Tubes in 2D bar coded latch rack
Products
Categoria de produto
tubes (3)
Fabricante
Capacidade (mL)
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
TMO374510-BR
Nunc
®
Universal Tubes in 2D bar coded latch rack,
polypropylene, capacity 2.0 mL, flat bottom, external thread, untreated, case of 10 × 24 ea
Expandir
Ver preços
TMO374501-BR
Nunc
®
Universal Tubes in 2D bar coded latch rack,
polypropylene, capacity 1.8 mL, flat bottom, external thread, untreated, case of 10 × 24 ea
Expandir
Ver preços
TMO374500-BR
Nunc
®
Universal Tubes in 2D bar coded latch rack,
polypropylene, capacity (1.8 mL), flat bottom, external thread, untreated, case of 10 × 24 ea