Voltar
Nunc
®
petri dishes
Products
Categoria de produto
dishes (3)
Fabricante
Tipo de ligação
Capacidade (mL)
Diâmetro (mm)
Altura (mm)
Área de superfície cm²
Volume (mL)
Cor
Tamanho do pacote
Esterilidade
Método de esterilização
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z717223
Nunc
®
petri dishes,
diam. × H 90 mm × 15 mm, surface area 58 cm
2
, vented
Expandir
Ver preços
Z717231
Nunc
®
petri dishes,
diam. × H 140 mm × 20 mm, surface area 145 cm
2
, vented
Expandir
Ver preços
Z740356
Nunc
®
petri dishes,
H 150 mm × 20 mm, surface area × working volume 145 cm
2
× 35 mL, lid