Voltar
Micro Reaction Vessels, Clear Glass, Crimp Top
Products
Categoria de produto
vials (1)
Marca
Supelco (1)
DE (mm)
Volume (mL)
Cor
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
27378
Micro Reaction Vessels, Clear Glass, Crimp Top,
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea