Voltar
Methylmagnesium bromide solution
Fórmula linear:
CH
3
MgBr
Número CAS:
75-16-1
Peso molecular:
119.24
Products
Categoria de produto
organic bases (4)
Marca
Sigma-Aldrich (5)
Sustentabilidade
Ponto de ebulição (ºC)
Recurso
Peso da fórmula
Nível de qualidade
Tipo de reação
Filtrar produtos
Showing 1-5 of 5
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
189898
Methylmagnesium bromide solution,
3.0 M in diethyl ether
Expandir
Ver preços
703583
Methylmagnesium bromide solution,
~3.4 M in 2-methyltetrahydrofuran
Expandir
Ver preços
282235
Methylmagnesium bromide solution,
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Expandir
Ver preços
257087
Methylmagnesium bromide solution,
3.0 M in diethyl ether
Expandir
Ver preços
302430
Methylmagnesium bromide solution,
1.0 M in dibutyl ether