Voltar
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from
Streptococcus faecalis
Sinônimo(s):
L-(−)-Tyrosine Apodecarboxylase, L-Tyrosine Carboxy-lase apoenzyme, TAD
Número CAS:
9002-09-9
Número CE:
232-652-9
Products
Categoria de produto
enzymes (1)
Marca
Sigma-Aldrich (1)
Nível de qualidade
Isômero óptico
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
T7927
L-Tyrosine Decarboxylase Apoenzyme from
Streptococcus faecalis
,
<0.005 unit/mg solid (without pyridoxal 5-phosphate), ≥0.05 unit/mg solid (with excess pyridoxal 5-phosphate)