Voltar
Kern PCD series precision balances
Products
Categoria de produto
balances (3)
Fabricante
Capacidade de pesagem (g)
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z742841
Kern PCD series precision balances,
Kern PCD 2500-2, weighing capacity 2500 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.05 g
Expandir
Ver preços
Z742842
Kern PCD series precision balances,
Kern PCD 10K0.1, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Expandir
Ver preços
Z742840
Kern PCD series precision balances,
Kern PCD 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g