Merck
Iodomethane-13C solution NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Iodomethane-13C solution
Iodomethane-13C solution NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CH3I
Peso molecular:
142.93
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Composição química
Nível de qualidade
Isótopo
Técnica