Voltar
IKA
®
MF10 basic microfine grinder drive
Products
Categoria de produto
mills (1)
Fabricante
Diâmetro (mm)
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z645176
IKA
®
MF10 basic microfine grinder drive,
universal grinder, stainless steel, 6500rpm, 230V, 1/cs