Voltar
HybridSPE
®
DPX Tip
Sinônimo(s):
HybridSPE
®
DPX SPE Tips
Products
Marca
Supelco (7)
Composição química
Volume (mL)
Volume (µl)
Aplicação
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-8 of 8
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
52974-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
Tecan, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 50 mg
Expandir
Ver preços
52982-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
Universal format, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 50 mg
Expandir
Ver preços
52981-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
Universal format, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 30 mg
Expandir
Ver preços
52979-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
INTEGRA, Tip volume 300 μL, box of 96 tips, bed weight 30 mg
Expandir
Ver preços
52978-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
Hamilton, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 50 mg
Expandir
Ver preços
52980-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
INTEGRA, Tip volume 1.250 mL, box of 96 tips, bed weight 50 mg
Expandir
Ver preços
52973-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
Tecan, Tip volume 200 μL, box of 96 tips, bed weight 30 mg
Expandir
Ver preços
52977-U
HybridSPE
®
DPX Tip,
Hamilton, Tip volume 300 μL, box of 96 tips, bed weight 30 mg