Voltar
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes
Sinônimo(s):
Hettich
®
centrifuge adapters
Products
Categoria de produto
adapters (2)
Fabricante
Tamanho do pacote
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z728594
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes,
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Adapter for 5 x 50 mL Conical Tubes 29 x 115 mm
Expandir
Ver preços
Z728365
Hettich
®
adapter for 50 mL conical tubes,
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm