![Guggulsterone Z phyproof® Reference Substance](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/203/050/20e1129f-cbba-4eff-8aa3-f3b1b52161de/640/20e1129f-cbba-4eff-8aa3-f3b1b52161de.png)
Guggulsterone Z
![Guggulsterone Z phyproof® Reference Substance](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/203/050/20e1129f-cbba-4eff-8aa3-f3b1b52161de/640/20e1129f-cbba-4eff-8aa3-f3b1b52161de.png)
Sinônimo(s):
(Z)-Guggulsterone, (17Z)-Pregna-4,17(20)-diene-3,16-dione, 4,17(20)-trans-Pregnadiene-3,16-dione
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
312.45