Voltar
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube
Sinônimo(s):
Carbopack
™
X
Products
Categoria de produto
tubes (1)
Marca
Supelco (1)
Sustentabilidade
Recurso
Agência
Comprimento (mm)
DE (mm)
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
28686-U
FLM Carbopack
™
X Deactivated Thermal Desorption Tube,
316 stainless steel (Deactivated w/Supelcoat TD), O.D. x I.D. x L 1/4 in. (6.35 mm) × 3 1/2 in. (89 mm), preconditioned, pkg of 10 tubes