Voltar
Regulador de pressão da água de alimentação
Products
Categoria de produto
regulators (2)
Marca
Milli-Q (2)
Comprimento (mm)
Compatibilidade
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
ZFMQ000PR
Regulador de pressão da água de alimentação,
Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Expandir
Ver preços
ZLXL000PR
Regulador de pressão da água de alimentação,
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems