DL-Dithiothreitol-d10
Sinônimo(s):
Cleland’s reagent-d10
Fórmula linear:
DSCD2CD(OD)CD(OD)CD2SD
Número CAS:
Peso molecular:
164.31
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Nível de qualidade
Isótopo