Voltar
CyclerSeal sealing film
Products
Categoria de produto
sealing films and foils (3)
Fabricante
Comprimento (mm)
Esterilidade
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
AXYPCRTS
CyclerSeal sealing film,
size 60 μm, polypropylene, pkg of 5x100sheets/cs
Expandir
Ver preços
AXYPCRTS900
CyclerSeal sealing film,
size 120 μm, polypropylene, pkg of 5x50sheets/cs
Expandir
Ver preços
AXYHSFTSL
CyclerSeal sealing film,
easy peel, L × W 115 mm × 500 m