Voltar
Crotonaldehyde-DNPH solution
Sinônimo(s):
Crotonaldehyde-2,4-DNPH solution, Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
Número CAS:
1527-96-4
Número CE:
200-835-2
Products
Marca
Supelco (1)
Formato
Nível de qualidade
Aplicação
Tamanho do pacote
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CRM47175
Crotonaldehyde-DNPH solution,
certified reference material,
Trace
CERT
®
, 100 μg/mL in acetonitrile (as the aldehyde), ampule of 1 mL