Voltar
Corning
®
wide mouth wash bottle, reusable
Products
Categoria de produto
bottles (3)
Fabricante
Capacidade (L)
Capacidade (mL)
DE (mm)
Cor
Cor do frasco do tubo
Tamanho do pacote
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
CLS1300P250W
Corning
®
wide mouth wash bottle, reusable,
capacity 250 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap
Expandir
Ver preços
CLS1300P500W
Corning
®
wide mouth wash bottle, reusable,
capacity 500 mL, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap
Expandir
Ver preços
CLS1300P1LW
Corning
®
wide mouth wash bottle, reusable,
capacity 1 L, low-density polyethylene (LDPE), with GL-45 PP screw cap